Läs mer
Etyl 3-(4-bromofenyl)propionat, 95 %
Produktkod. 15458188
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458188 25 g 25g
15448188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61633.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 40640-98-0 | C11H13BrO2 | 257,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40640-98-0
Molekylformel C11H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 257.13
MDL-nummer MFCD07772961
InChI-nyckel STMHGPFYLQOGJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12731927
IUPAC-namn etyl-3-(4-bromfenyl)propanoat
LEDER CCOC(=O)CCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(4-bromophenyl)propionate
Kvantitet 25 g
Synonym ethyl 3-4-bromophenyl propanoate, 3-4-bromophenyl propionic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl 3-4-bromophenyl-propionate, 3-4-bromo-phenyl-propionic acid ethyl ester, ksc497s3n, ethyl3-4-bromophenyl propanoate, 4-bromobenzenepropanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl propanoic acid ethyl ester, 3-4-bromophenyl-propionic acid ethyl ester
Formel vikt 257.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.