Läs mer
Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| CAS | 2881-63-2 |
| Molekylformel | C11H11O3Cl |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.65 |
| Formel vikt | 226.0397 |