Läs mer
Ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| CAS | 83568-11-0 |
| Molekylformel | C8H12O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-10-8(9)7-5-3-4-6-11-7/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1CCC=CO1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.17 |
| Formel vikt | 156.0786 |