Läs mer
Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate-13C3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3/i1+1,2+1,9+1 |
| Formel vikt | 185.068 |