Läs mer
Etyl 3,4-dihydroxybenzoat, 97 %
Produktkod. 10731541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10731541 5 g Glasflaska 5g
10592471 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10731541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 325810050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3943-89-3
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00002199
InChI-nyckel KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC-namn etyl-3,4-dihydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 4-dihydroxybenzoate
Namnnotering 97%
Smältpunkt 131,0 °C till 136,0 °C
Färg Beige till Gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 182.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.