Läs mer
Etyl 3,4-dihydroxybenzoat, 98 %
Produktkod. 11444453
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444453 10 g 10g
11454453 50 g 50g
11464453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444453 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11001.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3943-89-3 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Föreningen är en prolyl-4-hydroxylasinhibitor och kan användas för att skydda myokardiet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Föreningen är en prolyl
-4-hydroxylas-hämmare och kan användas för att skydda myokardiet.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3943-89-3
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00002199
InChI-nyckel KBPUBCVJHFXPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl protocatechuate, 3,4-dihydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl-3,4-dihydroxybenzoate, unii-4ygj96wtbg, benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, ethyl ester, edhb, protocatechuic acid ethyl ester, 4ygj96wtbg, 3,4-dihydroxy-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 77547
IUPAC-namn etyl-3,4-dihydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2097435
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ethanol.
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.