Läs mer
Etyl 3,4-dihydroxybenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate |
| CAS | 3943-89-3 |
| Molekylformel | C9H10O4 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.17 |
| Formel vikt | 182.0579 |