Läs mer
Etyl 3,4-dihydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30374467
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30374467 1 g
1 options
Produktkod. 30374467 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE6785001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4-Dihydroxybenzoate
CAS 3943-89-3
Molekylformel C9H10O4
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Ethyl Ester, Protocatechuic Acid Ethyl Ester, Ethyl Protocatechuate, NSC 619681, NSC 86130
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-2-13-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,10-11H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Formel vikt 182.0579