Läs mer
Etyl 3,4-metoxybenzoat, 98+%
Produktkod. 11357675
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357675 100 g 100g
11347675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357675 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02355.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 3943-77-9 | C11H14O4 | 210,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3943-77-9
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00015150
InChI-nyckel AYYNUGSDPRDVCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, ethyl ester, ethyl veratrate, 3,4-dimethoxybenzoic acid ethyl ester, veratric acid, ethyl ester 7ci,8ci, veratric acid, ethyl ester, veratrumsaureathylester, acmc-1cme0, ethyl-3,4-dimethoxybenzoate, 4-10-00-01469 beilstein handbook reference, ksc581g5p
PubChem CID 77546
IUPAC-namn etyl-3,4-dimetoxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,4-dimethoxybenzoate
Smältpunkt 42 °C till 45 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3118897
Formel vikt 210.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.