Läs mer
Etyl 3-(4-metoxybenzoyl)propionat, 98 %
Produktkod. 11386409
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386409 25 g 25g
11372137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386409 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07989.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 15118-67-9 | C13H16O4 | 236,267 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15118-67-9
Molekylformel C13H16O4
Molekylvikt (g/mol) 236.267
MDL-nummer MFCD00051784
InChI-nyckel FYUAOZFEVHSJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-4-methoxybenzoyl propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyrate, acmc-1ciqg, ethyl 3-4-methoxybenzoylpropionate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl propanoate, ethyl 3-4-methoxybenzoyl-propionate, ethyl 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutanoate #, gamma-oxo-4-methoxybenzenebutyric acid ethyl ester, 4-4-methoxyphenyl-4-oxobutyric acid, ethyl ester
PubChem CID 585132
IUPAC-namn etyl-4-(4-metoxifenyl)-4-oxobutanoat
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(4-methoxybenzoyl)propionate
Smältpunkt 49 °C till 53 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2120509
Formel vikt 236.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.