Läs mer
Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate |
| CAS | 429659-01-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl 3-[[4-(Methylamino)-3-nitrobenzoyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 N4 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | β-Alanine, N-[4-(methylamino)-3-nitrobenzoyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester, Ethyl 3-[[4-(methylamino)-3-nitrobenzoyl](pyridin-2-yl)amino]propanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N4O5/c1-3-27-17(23)9-11-21(16-6-4-5-10-20-16)18(24)13-7-8-14(19-2)15(12-13)22(25)26/h4-8,10,12,19H,3,9,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc(NC)c(c1)[N+](=O)[O-])c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[[4-(methylamino)-3-nitrobenzoyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate |
| Visa mer |