Läs mer
Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(4-Pyridyl)propiolate |
| CAS | 66869-71-4 |
| Molekylformel | C10 H9 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Ethyl 3-(4-Pyridinyl)-2-propynoate, Ethyl 4-Pyridinylpropiolate, Pyridin-4-ylpropynoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-2-13-10(12)4-3-9-5-7-11-8-6-9/h5-8H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C#Cc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(4-pyridyl)prop-2-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.184 |
| Formel vikt | 175.0633 |