Läs mer
Etyl 3,5-bis(trifluormetyl)bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10275081 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10275081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 326360050
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Namnnotering 97%
CAS 96617-71-9
Färg Färglös
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H8F6O2
Brytningsindex 1,4145 till 1,4165
MDL-nummer MFCD01320684
Kvantitet 5 g
Synonym ethyl 3,5-bis trifluoromethyl benzoate, 3,5-bis-trifluoromethyl-benzoic acid ethyl ester, 3,5-bis trifluoromethyl benzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0207, acmc-20al07, ethyl 3?5-bis trifluoromethyl benzoate, ethyl 3 5-bis trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, 3,5-bis trifluoromethyl-, ethyl ester
InChI-nyckel NBWZJMOEFTYMOF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn etyl-3,5-bis(trifluormetyl)bensoat
Molekylvikt (g/mol) 286.17
PubChem CID 2733458
Formel vikt 286.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.