Läs mer
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11408950
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408950 5 g 5g
11474114 25 g 25g
11484114 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408950 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12489.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17302-82-8
Molekylformel C9H8Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 235.06
MDL-nummer MFCD00016420
InChI-nyckel WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
IUPAC-namn etyl-3,5-diklor-4-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2649965
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 235.07
Procent renhet 99%