Läs mer
etyl 3,5-diklor-4-hydroxibensoat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10210913
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10210913 10 g 10g
10477544 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10210913 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB00157EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 17302-82-8
Molekylformel C9H8Cl2O3
Molekylvikt (g/mol) 235.06
InChI-nyckel WMKNGSJJEMFQOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-209e5q, 3-10-00-00363 beilstein handbook reference, wln: qr bg fg dvo2, ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoate, ethyl 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzoate, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy-, ethyl ester
PubChem CID 28460
IUPAC-namn etyl-3,5-diklor-4-hydroxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Cl)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-dichloro-4-hydroxybenzoate
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 235.07
Procent renhet 97%