Läs mer
Etyl 3,5-diklor-4-hydroxybenzoat, TRC
Produktkod. 30384175
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30384175 100 mg
1 options
Produktkod. 30384175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE915935100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate
CAS 17302-82-8
Molekylformel C9H8O3Cl2
Kvantitet 100 mg
Synonym Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3
LEDER CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1
Molekylvikt (g/mol) 235.06
Formel vikt 233.985