Läs mer
Etyl 3,5-diklor-4-hydroxybenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoate |
| CAS | 17302-82-8 |
| Molekylformel | C9H8O3Cl2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoate, NSC 74473 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl2O3/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,12H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.06 |
| Formel vikt | 233.985 |