Läs mer
Etyl-3,5-dimetyl-1H-4-pyrazolkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 168.19 |
| Procent renhet | 97% |