Läs mer
Etyl-3,5-dimetyl-1H-4-pyrazolkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10278032
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10278032
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01223EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 35691-93-1
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.196
MDL-nummer MFCD00159638
InChI-nyckel BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
PubChem CID 215436
IUPAC-namn ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 10 g
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%