Läs mer
Etyl-3,5-dimetyl-1H-4-pyrazolkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10595753
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10595753 1 g 1g
10278032 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10595753 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC01223DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 35691-93-1
Molekylformel C8H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 168.196
MDL-nummer MFCD00159638
InChI-nyckel BCKARVLFIJPHQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3,5-dimethyl-1h-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylate, 3,5-dimethylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 4-pyrazolecarboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester german, 3.5. dimethylpyrazol 4-carbonsaeureaethyl ester, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, dee
PubChem CID 215436
IUPAC-namn etyl-3,5-dimetyl-lH-pyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(NN=C1C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-4-pyrazolecarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.19
Procent renhet 97%