Läs mer
Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10174251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174251 5 g Glasflaska 5g
10164251 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10174251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 343760050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2199-44-2
Molekylformel C9H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00010645
InChI-nyckel IZSBSZYFPYIJDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3,5-dimethylpyrrole-2-carboxylate, ethyl 3,5-dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylic acidethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylate, pubchem23984, acmc-1cdc7, 3,5-dimethyl-1h-pyrrole-2-carboxylicacidethylester, ksc496q7t
PubChem CID 137477
IUPAC-namn ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
LEDER CCOC(=O)C1=C(C=C(N1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3, 5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 122°C to 126°C
Färg Gult
Kokpunkt 135°C to 136°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 167.21
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.