Läs mer
Ethyl 3,5-Dimethyl-2-pyrrolecarboxylate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,5-Dimethyl-2-pyrrolecarboxylate |
| CAS | 2199-44-2 |
| Molekylformel | C9H13NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00010645 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(C1=C(C)C=C(C)N1)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Procent renhet | 98% |