Läs mer
Ethyl 3,5-dimethylbenzoate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11387885
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387885 25 g 25g
11377885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02890.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21239-29-2
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00015440
InChI-nyckel IHAAVLXHNOZMBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88834
IUPAC-namn ethyl 3,5-dimethylbenzoate
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,5-dimethylbenzoate
Densitet 1.113
Kvantitet 25 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.509
Beilstein 2088978
Synonym 3,5-dimethylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1cipz, 3,5-dimethyl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,3,5-dimethyl-, ethyl ester
Kokpunkt 120°C (10 mmHg)
Formel vikt 178.23
Procent renhet ≥98%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.