Läs mer
Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate |
| CAS | 21239-29-2 |
| Molekylformel | C11H14O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O2/c1-4-13-11(12)10-6-8(2)5-9(3)7-10/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C |
| IUPAC-namn | ethyl 3,5-dimethylbenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.0994 |