Läs mer
Etyl 3,5-dimetylbenzoat, TRC
Produktkod. 30342669
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30342669 100 mg
1 options
Produktkod. 30342669 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB124825100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3,5-Dimethylbenzoate
CAS 21239-29-2
Molekylformel C11H14O2
Synonym 3,5-Dimethylbenzoic Acid Ethyl Ester
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C)C
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178,0994 g/mol
Procent renhet >95% (HPLC)