Läs mer
Etyl-3-[(6-metylpyrazin-2-yl)oxi]bensoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11336855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11336855 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10205374 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336855 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62623DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 906352-99-6
Molekylformel C14H14N2O3
Molekylvikt (g/mol) 258.28
MDL-nummer MFCD09702407
InChI-nyckel ALDBUDYDJSLBJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoate, ethyl 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoate, benzoic acid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy-,ethyl ester
PubChem CID 24229683
IUPAC-namn etyl-3-(6-metylpyrazin-2-yl)oxibensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(OC2=NC(C)=CN=C2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.28
Procent renhet 97%