Läs mer
Lantanfolie, 1,0 mm tjock, 99,9 % (REO)
Produktkod. 11361278
Change view
Kvantitet:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Förpackningsstorlek:
25mm
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361278 25 x 25 mm 25mm
11345759 50 x 50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010220.FF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
CAS: 7439-91-0 | La | 138,91 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-91-0
Molekylformel La
Molekylvikt (g/mol) 138.91
MDL-nummer MFCD00011066
InChI-nyckel FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym in chloride, ion 2, lanthanum, ion la2, atom, ingot, pieces, lanthanum, pieces, 2+ ion, foil, 3n, ii cation
PubChem CID 23926
ChEBI CHEBI:33336
IUPAC-namn lantan
LEDER [La]
Specifications
Kemiskt namn eller material Lanthanum foil
Färg Silver till grått
Namnnotering 1,0 mm tjock
Kvantitet 25 x 25 mm
Förpackning Mylar under argon
Vikt ≈3,9g/25x25mm
Form Florett
Anteckningar om analysprocent (REO)
UN-nummer UN3208
Procent renhet 99.9%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.