Läs mer
Etyl 3-amino-1H-pyrazol-4-karboxylat, 99 %
Produktkod. 11494233
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494233 5 g 5g
11404243 25 g 25g
11414243 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494233 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10882.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 6994-25-8 | C6H9N3O2 | 155,157 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6994-25-8
Molekylformel C6H9N3O2
Molekylvikt (g/mol) 155.157
MDL-nummer MFCD00005238
InChI-nyckel YPXGHKWOJXQLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-4-pyrazolecarboxylate, 3-amino-4-carbethoxypyrazole, 5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 3-aminopyrazole-4-carboxylate, 3-amino-4-ethoxycarbonylpyrazole, unii-9gy5ha1gaa, 3-amino-4-carbethoxypyrazol, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-, ethyl ester
PubChem CID 81472
IUPAC-namn etyl-5-amino-lH-pyrazol-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(NN=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smältpunkt 104 °C till 107 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4964
Formel vikt 155.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.