Läs mer
Etyl 3-amino-4,4,4-trifluorokrotonat, 97 %
Produktkod. 11485107
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485107 5 g 5g
11495107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22545.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 372-29-2 | C6H8F3NO2 | 183,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-29-2
Molekylformel C6H8F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 183.13
MDL-nummer MFCD00068195
InChI-nyckel NXVKRKUGIINGHD-ONEGZZNKSA-N
PubChem CID 10899311
IUPAC-namn etyl-(E)-3-amino-4,4,4-trifluorbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=C(C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 1.245
Kokpunkt 83°C to 85°C (15 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.4229
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 4397839
Känslighet Air Sensitive
Synonym ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl 2z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonic acid ethyl ester, ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate, ethyl 3-amino-4,4,4-trifluoro-2-butenoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, ethyl z-3-amino-4,4,4-trifluoro-but-2-enoate, hcvdpjfpdddldlbdlrfuulu@bh, ethyl3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
Formel vikt 183.13
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.