Läs mer
Etyl 3-amino-4,4,4-trifluorokrotonat, TRC
Produktkod. 30378645
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30378645 2.5 g
1 options
Produktkod. 30378645 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE8996802.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorocrotonate
CAS 372-29-2
Molekylformel C6H8F3NO2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C6H8F3NO2/c1-2-12-5(11)3-4(10)6(7,8)9/h3H,2,10H2,1H3/b4-3+
LEDER CCOC(=O)\C=C(/N)\C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 183.13
Formel vikt 183.0507