Läs mer
Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate, Mikromol™
Produktkod. 17912066
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17912066 25 mg
1 options
Produktkod. 17912066 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3374.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate
CAS 41191-92-8
Analyt- eller komponentnamn Ethyl 3-Amino-4-methylbenzoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H13 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, ethyl ester, 3-Amino-4-methylbenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-amino-4-methylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)8-5-4-7(2)9(11)6-8/h4-6H,3,11H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
IUPAC-namn ethyl 3-amino-4-methylbenzoate
Molekylvikt (g/mol) 179.216
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 179.0946 g/mol