Läs mer
Etyl 3-amino-4-pyrazolekarboxylat, TRC
Produktkod. 30386619
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30386619 5 g
1 options
Produktkod. 30386619 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE7031005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C6 H9 N3 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
LEDER CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC-namn etyl 5-amino-1H-pyrazol-4-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Formel vikt 155.0695