Läs mer
Etyl 3-aminobenzoat metansulfonat, TRC
Produktkod. 30136849
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136849 50 g
17931585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136849 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE67856550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886-86-2
Molekylformel C9 H11 N O2 . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 261.29
Synonym Benzoic acid, 3-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (9CI), Benzoic acid, m-amino-, ethyl ester, methanesulfonate (7CI,8CI), Ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, Ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, Finquel, MS 222, Metacain, Metacaine, NSC 93790, TS 222, Tricaine, Tricaine methanesulfonate
IUPAC-namn etyl 3-aminobenzoat; Metanesulfonsyra
LEDER CCOC(=O)c1cccc(N)c1.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricaine Methanesulfonate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C9H11NO2.CH4O3S/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7;1-5(2,3)4/h3-6H,2,10H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 261.0671