Läs mer
Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt, 98%
Produktkod. 10105493 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10105493 250 g Plastflaska 250g
10743661 10 g Glasflaska 10g
10132960 50 g Plastflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10105493 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118002500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 886-86-2 | C9H11NO2·CH4O3S | 261.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886-86-2
Molekylformel C9H11NO2·CH4O3S
Molekylvikt (g/mol) 261.29
MDL-nummer MFCD00013176
InChI-nyckel FQZJYWMRQDKBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonate, tricaine, tricaine methanesulfonate, finquel, metacaine, tricaine mesylate, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate, ethyl m-aminobenzoate methanesulfonate, ethyl 3-aminobenzoate methanesulfonic acid salt, 3-aminobenzoic acid ethyl ester methanesulfonate salt
PubChem CID 261501
IUPAC-namn etyl-3-aminobensoat;metansulfonsyra
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Smältpunkt 146.0°C to 150.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel H2NC6H4CO2C2H5·CH3SO3H
Kvantitet 250 g
Beilstein 14, 389
Merck Index 15, 9786
Löslighetsinformation (5% in Water) Clear solution
Formel vikt 261.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulfonic acid salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.