Läs mer
Etyl 3-aminokrotonat, 98,5 %
Produktkod. 10416920 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10416920 500 g Glasflaska 500g
10142240 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10416920 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118035000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7318-00-5 | C6H11NR2 | 129,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7318-00-5
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD02730138
InChI-nyckel YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
IUPAC-namn etyl-(Z)-3-aminobut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=C(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-aminocrotonate
Namnnotering 98.5%
Smältpunkt 33,0 °C till 35,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.0220g/mL, 1.022
Kokpunkt 210,0 °C till 215,0 °C
Flampunkt 97 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Brytningsindex 1,5000 till 1,5020
Kvantitet 500 g
Beilstein 03, 654
Formel vikt 129.16
Procent renhet 98.5%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl 3-aminocrotonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.