Läs mer
Etyl 3-aminokrotonat, 98+%
Produktkod. 11419873
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419873 25 g 25g
11429873 100 g 100g
11439873 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12991.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 626-34-6 | C6H11NO2 | 129,16 g/mol
Etyl 3-aminokrotonat, används som en mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som en aktiv ingrediens i farmaceutisk syntes och foderhjälpmedel. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etyl 3-aminokrotonat, används som mellanprodukt i organisk syntes. Det används också som en aktiv ingrediens i farmaceutisk syntes och foderhjälpmedel. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
(26 g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Luft& Fuktkänslig& Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-34-6
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
MDL-nummer MFCD00008073,MFCD02730138
InChI-nyckel YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate
PubChem CID 643756
IUPAC-namn etyl-(Z)-3-aminobut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=C(C)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-aminocrotonate
Smältpunkt 29 °C till 35 °C
Kokpunkt 210 °C till 215 °C
Flampunkt 97 °C (206 °F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 471284
Formel vikt 129.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.