Läs mer
Ethyl 3-benzoylacrylate, predominantly trans, 94%
Produktkod. 11395259
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395259 10 g 10g
11305269 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19426.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17450-56-5 | C12H12O3 | 204.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17450-56-5
Molekylformel C12H12O3
Molekylvikt (g/mol) 204.225
MDL-nummer MFCD00011533
InChI-nyckel ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
Synonym ethyl 3-benzoylacrylate, ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl-3-benzoylacrylate, e-ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl trans-3-benzoylacrylate, trans-3-benzoylacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, ethyl e-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate, trans-3-benzoylacrilic acid ethyl ester, ethyl=3-benzoylacrylate
PubChem CID 5369605
IUPAC-namn etyl-(E)-4-oxo-4-fenylbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=CC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-benzoylacrylate
Namnnotering predominantly trans
Densitet 1.12
Kokpunkt 184°C to 185°C (25 mmHg)
Flampunkt 88°C (190°F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2210035
Formel vikt 204.23
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.