Läs mer
Ethyl 3-Benzoylacrylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-Benzoylacrylate |
| CAS | 17450-56-5 |
| Molekylformel | C12H12O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Benzoyl-acrylic Acid Ethyl Ester, 3-Benzoylacrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Oxo-4-phenyl-2-butenoate, Ethyl 4-Phenyl-4-oxobutenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C=CC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | ethyl 4-oxo-4-phenylbut-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 204.22 |
| Formel vikt | 204.0786 |