Läs mer
Ethyl (3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9BrN2O2/c1-2-12-7(11)5-10-4-3-6(8)9-10/h3-4H,2,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 231.9847 |