Läs mer
Ethyl 3-bromobenzoate, 98+%
Produktkod. 11493953
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493953 10 g 10g
11403963 50 g 50g
11413963 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493953 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10251.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24398-88-7 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Etyl-3-brombensoat används vid framställning av etyl-3-etynylbensoat. Den kan reagera med p-tolyl-boronsyra och erhålla 4'-metyl-bifenyl-3-karboxylsyraetylestern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Etyl-3-brombensoat används vid framställning av etyl-3-etynylbensoat. Det kan reagera med p-tolyl-boronsyra och få 4′ -metyl-bifenyl-3-karboxylsyraetylester.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24398-88-7
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD00013529
InChI-nyckel QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90488
IUPAC-namn etyl-3-brombensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-bromobenzoate
Densitet 1.43
Kokpunkt 261°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.543
Kvantitet 10 g
Beilstein 1867121
Synonym ethyl3-bromobenzoate, 3-bromobenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl-3-bromobenzoate, benzoic acid, m-bromo-, ethyl ester, m-bromo benzoic acid ethyl ester, m-bromobenzoic acid, ethyl ester, pubchem3941, acmc-209gbv, ethyl 3-bromobenzoate
Formel vikt 229.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.