Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-bromobenzoate |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 1.4300g/mL, 1.43 |
| Kokpunkt | 130°C to 131°C (12.0 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | BrC6H4CO2C2H5 |
| Brytningsindex | 1.5405 to 1.5425 |
| Visa mer |