Läs mer
Ethyl 3-Bromopropionate-2,2,3,3-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl-3-bromopropionate-d4 |
| CAS | 14341-55-0 |
| Molekylformel | C5 2H4 H5 Br O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3/i3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 3-bromo-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.05 |
| Formel vikt | 184.0037 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |