Läs mer
Etyl 3-bromopropionat, TRC
Produktkod. 30371078
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371078 5 g
1 options
Produktkod. 30371078 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9008185G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Bromopropionate
CAS 539-74-2
Molekylformel C5H9BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym Propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester (9CI, ACI), Propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester (6CI, 7CI, 8CI), 2-Ethoxycarbonylethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopropionic acid ethyl ester, Ethyl 3-bromopropanoate, Ethyl 3-bromopropionate, Ethyl β-bromopropionate, NSC 21812, β-Bromopropionic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-4H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CCBr
Molekylvikt (g/mol) 181.03
Formel vikt 179.9786