Läs mer
Etyl 3-brompyruvat, tech. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11330124
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11330124 5 g 5g
11340124 25 g 25g
11350124 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11330124 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00582.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Etyl-3-brompyruvat används i en syntes av tioxotiazolidiner från primära aminer och koldisulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyl 3-brompyruvat används i en syntes
av tioxotiazolidiner från primära aminer och koldisulfid.
Löslighet Svår att blanda
.
Anteckningar
Fuktkänslig& Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70-23-5
Molekylformel C5H7BrO3
Molekylvikt (g/mol) 195.01
MDL-nummer MFCD00000204
InChI-nyckel VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
IUPAC-namn etyl-3-brom-2-oxopropanoat
LEDER CCOC(=O)C(=O)CBr
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-bromopyruvate
Densitet 1.555
Kokpunkt 98°C to 100°C (10 mmHg)
Flampunkt 98°C (208°F)
Brytningsindex 1.469
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1760158
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 195.02
Procent renhet 75%
Kvalitet Teknisk
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.