Läs mer
Etyl 3-bromopyruvat, TRC
Produktkod. 30381207
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30381207 100 g
1 options
Produktkod. 30381207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE900540100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-Bromopyruvate
CAS 70-23-5
Molekylformel C5H7BrO3
Kvantitet 100 g
Synonym 3-Bromo-2-(oxo)propionic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-Bromopyruvate, Ethyl Bromopyruvate, Ethyl α-Bromopyruvate, NSC 62182, β-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
LEDER CCOC(=O)C(=O)CBr
Molekylvikt (g/mol) 195.01