Läs mer
Ethyl 3-(Butanoylamino)-2-oxobutanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl 3-(Butanoylamino)-2-oxobutanoate |
| CAS | 68282-26-8 |
| Molekylformel | C10H17NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Oxo-3-[(1-oxobutyl)amino]butanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-6-8(12)11-7(3)9(13)10(14)15-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCCC(NC(C)C(C(OCC)=O)=O)=O |
| IUPAC-namn | ethyl 3-butyramido-2-oxobutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.12 |