Läs mer
Etyl 3-klor-2,2-dimetylpropanoat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679514
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10679514 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10196892 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10679514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH00660EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 106315-37-1
Molekylformel C7H13ClO2
Molekylvikt (g/mol) 164.629
MDL-nummer MFCD00220052
InChI-nyckel NEVHNBRNUWSFSB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 287572
IUPAC-namn etyl-3-klor-2,2-dimetylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)(C)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-chloro-2, 2-dimethylpropanoate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 3-chloro-2,2-dimethyl-propionic acid ethyl ester, propanoic acid,3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester, acmc-1c8oo, ethyl 3-chloro-2,2-dimethyl-propanoate, propanoic acid, 3-chloro-2,2-dimethyl-, ethyl ester
Formel vikt 164.63
Procent renhet 97%