Läs mer
Etyl-3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408725
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408725 10 g 10g
15488715 1 g 1g
15498715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408725 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33967.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 128073-16-5 | Molekylformel: C9H7ClF3NO2 | Molekylvikt: 253,605 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128073-16-5
Molekylformel C9H7ClF3NO2
Molekylvikt (g/mol) 253.605
MDL-nummer MFCD06656414
InChI-nyckel COMQYNZHBCNPNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-, ethyl ester, 3-chloro-5-trifluoromethylpyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-trifluoromethyl-3-chloropyridine-2-carboxylate, ethyl 3-chloro-5-trifluoromethyl picolite, ethyl 3-chloro-5trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylate
PubChem CID 22013558
IUPAC-namn etyl-3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C=C(C=N1)C(F)(F)F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Kokpunkt 64 °C till 66 °C (0,008 mmHg)
Kvantitet 10 g
Formel vikt 253.6
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.