Läs mer
Etyl-3-klorbensoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11394434
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11394434 5 g 5g
11304444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11394434 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01065.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1128-76-3 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1128-76-3
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00013634
InChI-nyckel LVFRSNCBCHABAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-chloro-, ethyl ester, 3-chlorobenzoic acid ethyl ester, ethyl m-chlorobenzoate, benzoic acid, m-chloro-, ethyl ester, 3-chloro-benzoic acid ethyl ester, pubchem3704, acmc-1bt4u, ethyl3-chlorobenzoate, ksc495m6f, rarechem al bi 0056
PubChem CID 70785
IUPAC-namn etyl-3-klorbensoat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-chlorobenzoate
Densitet 1.186
Kokpunkt 118°C to 120°C (13 mmHg)
Brytningsindex 1.521
Kvantitet 5 g
Beilstein 2045877
Formel vikt 184.62
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.