Läs mer
Etyl 3-(klorsulfonyl)isonikotinat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733843
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10733843 250 mg 250mg
10673613 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10733843 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SP00265CB
Kemiska identifierare
CAS 306936-12-9
Molekylformel C8H8ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 249.665
InChI-nyckel USJWOJZNWZSBGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chlorosulfonyl isonicotinate, ethyl 3-chlorosulfonyl pyridine-4-carboxylate, ethyl-3-chlorosulphonylpyridine-4-carboxylate, ethyl 3-chlorosulphonyl pyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 4-pyridinecarboxylic acid, 3-chlorosulfonyl-, ethyl ester 9ci
PubChem CID 2736400
IUPAC-namn etyl-3-klorsulfonylpyridin-4-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C=NC=C1)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl 3-(chlorosulfonyl)isonicotinate
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 249.67
Procent renhet 95%